Orders LinkContactUsLinkComponent
혈액 은행용 일회용 스포이드, VWR®
혈액 은행용 일회용 스포이드, VWR®
공급사:   VWR Collection
혈액 은행용 일회용 스포이드, VWR®
공급사:  VWR Collection
Certificates
혈액 은행용 일회용 스포이드, VWR®
혈액 은행용 일회용 스포이드, VWR®
3 Options Available Below
Product Details & Documents
깨지지 않는 일체형 피펫은 깨진 유리 및 감염 물질에 노출될 위험을 제거합니다. 투명한 낮은 농도 PE로 몰딩되며 생물학적 유체 및 대부분의 산성에 불활성입니다.
  • 산산조각나거나 부서지지 않음
  • 액체 질소에 사용 가능
  • 무독성 및 불활성화
  • 삽입 및 제거할 bulb 없음
  • 균일한 드롭 크기
낮은 친화성 표면은 결합으로 인한 세포 손실 및 귀중한 단백질 손실을 줄입니다. 일회용 스포이드는 밀봉, 냉장이 가능하며 빠르고 안전한 유체 전달에 필요한 작업에 적합합니다. 가스 멸균도 가능합니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Drops per ml
    Bulb draw
    길이
    Sterile
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 4,0
    25
    1,9
    129 mm
    -
    벌크
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 400 items
    1 * 400 items - ₩46,103
    ₩46,103
    1 * 400 items
       ₩46,103
  • 4,0
    25
    1,9
    129 mm
    +
    백 당 20
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩78,759
    ₩78,759
    1 * 500 items
       ₩78,759
  • 5,0
    25
    1,9
    155 mm
    -
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩44,454
    ₩44,454
    1 * 500 items
       ₩44,454