Sodium hydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution for biopharmaceutical production
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:1310-73-2
:
화학식:NaOH
MDL 번호:MFCD00003548
:40 g/mol
끓는점:1390 °C (1013 hPa)
보관 온도:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
REACH:01-2119457892-27
:GHS05
사양 테스트 결과
- Assay:1.95 --> 2.05 mol/l
- Appearance:Passes test
- CO3 (as Na2CO3):Max. 1 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 30 ppm
- Fe (Iron):Max. 3 ppm
- Residual metal catalysts:Unlikely to be present
- Residual solvents (ICH Q3C):Excl.by manufact. process
- Endotoxin:Max. 2.0 EU/ml
- Filtered through 0.2 μm:Confirmed
사양 테스트 결과
관련 정보
인증서
Lot 번호로 검색21280159.pdf spec_VWRC85521.320 spec_VWRC85521.460 spec_VWRC85521.460