Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 싱글 웰 셀 컬쳐 플레이트
VWR®, 싱글 웰 셀 컬쳐 플레이트
VWR®, 싱글 웰 셀 컬쳐 플레이트
VWR®, 싱글 웰 셀 컬쳐 플레이트
VWR®, 싱글 웰 셀 컬쳐 플레이트
투명한 PS로 만들어진 싱글 웰 세포 배양 플레이트는 일관된 세포 부착 및 성장을 위해 플라즈마 처리되거나 세포 부착이 요구되지 않는 분야에서 사용하기 위해 처리되지 않은 상태로 제공됩니다.
  • 내부 플레이트 치수 증가, 세포 성장을 위한 더 넓은 영역 제공
  • 표준 SBS 설치 공간으로 표준 장비 및 자동화 시스템과 호환 가능
  • Dnase, Rnase 및 human DNA 없음, 비발열성, 비세포독성 인증
  • 전자빔 조사에 의해 멸균
TC-treated: These dishes are vacuum-gas plasma or corona treated for consistent cell attachment and growth.
Non-treated: Non-treated cell and tissue culture dishes are ideal for applications where cell attachment is not desired.
온도 범위: -20 ~ +50 °C
Certifications: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008.
  • Catalog No:
  • 734-2966
  • 734-2977
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Product Family Options
  • 설명
    웰 수
    Culture area
    Recommended working volume
    Well volume
  • Single-well plate, TC treated
    1
    97
    35 ml
    73
    1 * 100 items
    1 * 100 items
      Low Manufacturing Impact
    Specifications
    Cat. No.
    734-2966
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • Single-well plate, non treated
    1
    97
    35 ml
    73
    1 * 100 items
    1 * 100 items
      Low Manufacturing Impact
    Specifications
    Cat. No.
    734-2977
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M