검체 컨테이너, PP
148, 66,29 mm, Sterile, Bulk
제품 번호 VWRU89125-840
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
시료를 지속적으로 볼 수 있도록 투명한 폴리프로필렌으로 제조된 견고하고 부서지지 않는 컨테이너.
- 투명한 사이딩
- 비멸균 또는 멸균 형식으로 제공
컨테이너에는 몰딩된 눈금이 있습니다. 뚜껑은 안전한 밀봉을 제공하고 날짜, 이름, 의사 및 표면에 몰딩된 방 번호를 위한 공간을 제공합니다.
: 폴리에틸렌 스냅온 뚜껑은 별도로 판매하고 있습니다.
: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
사양
- Packed:Bulk
- Version:Sterile
- 용량:148
- 높이:66,29 mm