ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-HL, 5 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-HL, 5 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • HICH87698
  • HICH5135351
  • 87624/N
  • HICH87699
  • HICH87700
  • HICH87697
  • 87701/N
  • Carbon load:
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
Frequently Bought Together