ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima, HPLC Columns, C18-LL
Avantor® Alltima, HPLC Columns, C18-LL
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
인증서
undefined
Avantor® Alltima, HPLC Columns, C18-LL
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
사양
  • Catalog No:
  • HICH88069
  • HICH88099
  • 96285/N
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)