볼텍스 믹서
Analog vortex mixer, 120 V
VWRU10153-838
이 볼텍스 믹서는 반복가능한 결과가 필요한 분야에 적합합니다.
- 컵 헤드 및 3인치 플랫폼 제공
- LED 디스플레이 제공
- 믹서 속도: 3200 rpm
제어를 통해 샘플의 격렬한 볼텍싱을 부드럽고 고속 혼합을 위해 낮은 rpm 으로 시작이 가능합니다. 두 가지 작동모드: 옵션 액세서리 부착물을 사용할 때의 연속 모드 또는 컵 헤드가 눌렸을 때 혼합을 활성화하는 터치 모드. 마이크로프로프로세서 제어는 강력하고 일관된 혼합 동작을 위해 설정 속도를 유지합니다. 사용자가 정의된 시간 제한으로 타이머를 프로그래밍하면 시간이 0에 도달하면 장치가 꺼집니다. 표시된 시간은 연속 작동 중일 때 카운트 업하고 지정된 시간일 때 카운트 다운합니다.
: 모든 모델에는 컵 헤드, 커버가 있는 76mm 헤드, 183cm 3선 코드와 플로그가 포함됩니다. Pulsing 볼텍스 믹서에는 컵 헤드가 내장된 스테인리스 스틸 마이크로튜브 홀더가 포함되어 있으며 최대 1,5~2ml의 마이크로튜브를 수용할 수 있습니다.
- 설명:Analog vortex mixer, 120 V
- Seq:01
- Cat. No.:VWRU10153-838
- W×D×H:111,7×177,8×134,6 mm
- Weight:4,5 kg