ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C18
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C18
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® Genesis, HPLC Columns, C18
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 8P25960
  • FH1963-2/N
  • FM15960E
  • FL25960E
  • FM25960E
  • FH15960E
  • GEN-5C18-250D
  • HICHGEN-4C18-300DE
  • FM10960E
  • FH1960-2/N
  • FL5963E
  • FK15963E
  • FH25960E
  • GEN-4C18-125DT
  • FM15963E
  • FK5960E
  • FM5963E
  • FL5960E
  • FK10960E
  • GEN-4C18-150DE
  • HICHGEN-5C18-150D
  • GEN-5C18-125D
  • HICHGEN-4C18-100DE
  • GEN-4C18-125D
  • FM5960E
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)