Orders LinkContactUsLinkComponent
비상 개입 키트
Emergency intervention kit
  129-0199
비상 개입 키트
  129-0199
비상 개입 키트
비상 개입 키트
Emergency intervention kit
1 * 1 SET
유기물, 수용액, 알칼리 및 산의 흡수용 세트입니다. 다음을 포함합니다.
  • 유기물 및 수용액 흡수용 MERCK Chemizorb 3개 (1.02051.0500)
  • 알칼리 흡수용 MERCK Chemizorb(중화제 및 pH 지시약 포함) (1.01596.1000)
  • 흡수성 PIG 흡수 및 잠금 산 PLP501
  • 라이너 크기 9 (112-1010)의 방호 장갑 한 쌍
  • 라이너 크기 7 (112-0946)의 방호 장갑 한 쌍
  • 2개의 마스크 4279 3M ABEK (111-0044)
  • 2개의 고글 3M 2890A (111-0434)
  • 인체공학적 휴지통 (129-0714)
  • 멸균가능한 PBT 브러쉬 (129-0175)
  • 일회용 백 483×610 mm (129-0021)
  • PP 박스
이 제품은 모든 국가에서 사용할 수 없습니다. 해당 지역 Avantor 오피스 및 공급업체에 확인하십시오.
  • 설명:
    Emergency intervention kit