Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 경량 보틀, 유리
VWR®, 경량 보틀, 유리
VWR®, 경량 보틀, 유리
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 경량 보틀, 유리
VWR®, 경량 보틀, 유리
6 Options Available Below
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 낮은 형태.
  • 그라운드 조인트가 있는 교체 가능한 손잡이 뚜껑
  • 하얀 라벨링 영역
  • 화학 물질 및 열 충격에 대한 내성