Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼, pH 참조 표준, BDH®
공급사:   BDH US PRODUCED
버퍼, pH 참조 표준, BDH®
공급사:  BDH US PRODUCED
Certificates
버퍼, pH 참조 표준, BDH®
3 Options Available Below
Product Details & Documents
버퍼는 무색 또는 유색 용액으로 제공됩니다.
 : ISO 17025 및 NIST 추적 가능.
Product Family Options
제품 정보
  • pH value
    pH accuracy
    Colour
    Reference temperature
    포장 유형
    Pk
    재고 여부
    Price
  • BDHB5018-500ML
    Buffer, pH reference standard
    Buffer, pH reference standard
    4,00
    ±0,01
    Red
    25 °C
    Poly bottle
    500 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • BDHB5046-500ML
    Buffer, pH reference standard
    Buffer, pH reference standard
    7,00
    ±0,01
    Yellow
    25 °C
    Poly bottle
    500 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • BDHB5072-500ML
    Buffer, pH reference standard
    Buffer, pH reference standard
    10,00
    ±0,01
    Blue
    25 °C
    Poly bottle
    500 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL