Polysorbate 20, J.T.Baker®
공급사: Avantor
이 제품에 관하여
동의어: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS Number:9005-64-5
- 화학식:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL 번호:MFCD00165986
- 밀도:1,1 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:500-018-3
- UN:0000
2 Options Available Below
Product Details & Documents
동의어: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS Number:9005-64-5
- 화학식:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL 번호:MFCD00165986
- 밀도:1,1 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:500-018-3
- UN:0000
Certificates
Lot 번호로 검색Specifications for Product Family
사양 테스트 결과
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Identification (by IR):Passes Test