Methyl ethyl ketone ≥99.0% (by GC, corrected for water content), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
제품 번호 6240-28
공급사: MACRON AVANTOR BRAND
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Steel drum, phenolic lined
- Pk:200 L
- Seq:5549
사양
사양 테스트 결과
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≥99.0%
- ACS - Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC, corrected for water):≥99.0 %
- ACS - Color (APHA):≤15
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.0025 %
- ACS - Titrable Acid (meq/g):≤0.0005
- ACS - Water (by KF, volumetric):≤0.20 %
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
:
머크 색인:13,06097
끓는점:79,6 °C (1013 hPa)
용융점:–86 °C
밀도:0,8054 g/cm³ (20 °C)
인화점:–4 °C
ADR:3,II
:Management of Change (MOC) category = N
:72.11 g/mol
보관 온도:Ambient
EINECS:201-159-0
UN:1193
REACH:01-2119457290-43
:GHS02
:GHS07
CAS 번호:78-93-3
화학식:C₂H₅COCH₃
MDL 번호:MFCD00011648