Ammonia solution 14%, J.T.Baker®
370 lb
제품 번호 0889-15
공급사: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Ammonium hydroxide
- CAS Number:1336-21-6
- 화학식:NH₃
- MDL 번호:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- UN:2672
- ADR:8,III
사양
사양 테스트 결과
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- Appearance:Passes Test
- Assay (as NH₃):11.2 - 16.8 %
사양
- Pk:370 lb