Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 깨끗하고 매끄러운 산업용 와이퍼, 청록색
VWR®, 깨끗하고 매끄러운 산업용 와이퍼, 청록색
VWR®, 깨끗하고 매끄러운 산업용 와이퍼, 청록색
VWR®, 깨끗하고 매끄러운 산업용 와이퍼, 청록색
VWR®, 깨끗하고 매끄러운 산업용 와이퍼, 청록색
55% 목재 펄프와 45% 폴리에스터로 만들어진 스펀레이스 와이퍼는 젖어도 매우 강력합니다.
  • 낮은 섬유 및 입자 방출
  • 산 및 용매에 대한 내성
  • 높은 흡수력
  • 바인더를 포함하지 않음, 실리콘 프리
  • 재활용 가능
  • 식품 접촉 인증
일반적인 분야에는 제약, 항공우주 산업, 반도체, 식품 및 음료, 자동차, 실험실, 인쇄 및 의료 분야가 포함됩니다.
평량 : 73 g/m²
흡수율 : 600%
Product Family Options
  • 설명
    Colour
    길이×너비
    Packed
  • Industrial roll (500 wipes)
    Turquoise
    380×300 mm
    2 rolls, 500 wipes each
    1 * 2 Roll
    1 * 2 Roll
  • Z-folded
    Turquoise
    380×300 mm
    10 packs, 50 wipes each
    1 * 500 items
    1 * 500 items