Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for CompactStar CS4
5 ml (12 × 75 mm) 및 7 ml (13 × 100 mm) 튜브 크기용 예비 어댑터 세트 (표준 배송에 포함)
제품 번호 521-2856
공급사:   VWR Collection
Accessories for CompactStar CS4
제품 번호 521-2856
공급사:  VWR Collection
Accessories for CompactStar CS4
Accessories for CompactStar CS4
5 ml (12 × 75 mm) 및 7 ml (13 × 100 mm) 튜브 크기용 예비 어댑터 세트 (표준 배송에 포함)
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 6 items
Product Details & Documents
사양
  • 설명:
    5 ml (12 × 75 mm) 및 7 ml (13 × 100 mm) 튜브 크기용 예비 어댑터 세트 (표준 배송에 포함)