Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 컬쳐 디쉬의 셀 슬라이드
VWR®, 컬쳐 디쉬의 셀 슬라이드
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
공급사:   VWR Collection
VWR®, 컬쳐 디쉬의 셀 슬라이드
공급사:  VWR Collection
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
Certificates
VWR®, 컬쳐 디쉬의 셀 슬라이드
4 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 셀 슬라이드는 강도가 높고 깨지지 않는 의료용 고투명 PET로 만들어졌습니다. 셀 슬라이드의 표면만 친수성 처리를 하여 부착 세포가 쉽게 성장하는 반면, 주변 컬쳐 디쉬 표면은 소수성으로 부착 세포가 성장하기 어렵습니다.
  • 세포 슬라이드의 투명도와 빛 투과율이 좋아 빛이나 형광 현미경으로 세포를 선명하게 관찰 가능
  • 한 접시의 여러 개의 세포 슬라이드를 사용하면 동일한 조건에서 다인자, 다지수, 다단계 in vitro 연구 가능
  • Ø 8 또는 Ø 10 mm 세포 슬라이드 옵션, 컬쳐 디쉬당 12, 18, 32 또는 45 세포 슬라이드 포함
  • 하나의 셀 컬쳐는 다양한 연구와 목적을 위해 여러 개의 셀 슬라이드를 준비할 수 있어 업무 효율을 높일 수 있음
  • 작업자가 클램핑하기 편리하게 비스듬히 기울어지고 숫자로 새겨져 식별이 용이한 셀 슬라이드 탭
  • DNase / RNase-free, 비발열성
통합된 셀 슬라이드는 컬쳐 디쉬에 고정되어 있습니다. 세포 배양 후 추가 검사가 필요한 경우 셀 슬라이드를 하나씩 꺼내어 컬쳐 플레이트 또는 필요에 따라 다른 용기에 넣을 수 있습니다.
Delivery information: 'peel to open' 플라스틱 블리스터 포장에 개별 포장되어 제공됩니다. 각 상자에는 개별 포장된 멸균 금속 핀셋이 있습니다. 셀 슬라이드와 핀셋 모두 전자빔 조사되며 개봉 후 즉시 사용해야 합니다.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 734-2973
  • 734-2974
  • 734-2975
  • 734-2976
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 직경
    Growth area
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 734-2973
    Culture dish, 60 mm, with 18 cell slides, cell growth area 0,50 cm² per cell slide
    Culture dish, 60 mm, with 18 cell slides, cell growth area 0,50 cm² per cell slide
    8 mm
    9,00 cm²
    Individually wrapped
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2973
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2974
    Culture dish, 60 mm, with 12 cell slides, cell growth area 0,79 cm² per cell slide
    Culture dish, 60 mm, with 12 cell slides, cell growth area 0,79 cm² per cell slide
    10 mm
    9,42 cm²
    Individually wrapped
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2974
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2975
    Culture dish, 100 mm, with 45 cell slides, cell growth area 0,50 cm² per cell slide
    Culture dish, 100 mm, with 45 cell slides, cell growth area 0,50 cm² per cell slide
    8 mm
    22,50 cm²
    Individually wrapped
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 24 items
    1 * 24 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2975
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 734-2976
    Culture dish, 100 mm, with 32 cell slides, cell growth area 0,79 cm² per cell slide
    Culture dish, 100 mm, with 32 cell slides, cell growth area 0,79 cm² per cell slide
    10 mm
    25,12 cm²
    Individually wrapped
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 24 items
    1 * 24 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2976
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M