Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 튜브 탑 진공 여과 장치
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
공급사:   VWR Collection
VWR®, 튜브 탑 진공 여과 장치
공급사:  VWR Collection
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
Certificates
VWR®, 튜브 탑 진공 여과 장치
4 Options Available Below
Product Details & Documents
이 장치는 원심분리기 튜브로 직접 여과하여 불필요한 이동을 최소화하는데 적합합니다.
  • Sterilised by electron beam irradiation
  • Non pyrogenic
PES 멤브레인: 낮은 단백질 결합 및 낮은 추출물. 조직 배양 분야에 적합함.
 : 각각의 PP 원심분리기는 보관용으로 개별 포장된 캡과 함께 제공됩니다. 각 개별 장치는 쉬운 식별과 추적성을 위해 lot 번호가 지정됩니다.
 : 재밀봉가능한 팩에 포장됩니다. 원심분리기 튜브 캡은 개별포장됩니다.
 : 깔때기/튜브 사이즈.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 514-1071
  • 514-1070
  • 514-1069
  • 514-1068
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
사양
Product Family Options
Complete filtration units
제품 정보
  • Membrane
    용량
    Membrane Ø
    기공 크기
    재고 여부
    Price
  • 514-1071
    Complete filtration unit
    Complete filtration unit
    PES
    150/50 *
    50
    0,20 µm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    514-1071
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 514-1070
    Complete filtration unit
    Complete filtration unit
    PES
    150/50 *
    50
    0,45 µm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    514-1070
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
Filtration cups only
제품 정보
  • Membrane
    용량
    Membrane Ø
    기공 크기
    재고 여부
    Price
  • Filtration cup
    PES
    150
    50
    0,20 µm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 24 items
    1 * 24 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    514-1069
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • 514-1068
    Filtration cup
    Filtration cup
    PES
    150
    50
    0,45 µm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 24 items
    1 * 24 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    514-1068
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
Centrifuge tube stands only
제품 정보
  • 제품 번호
    Colour
    설명
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • Green
    For 1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes and 15/50 ml centrifuge tubes
    7
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0