Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 방수, 디지털 교정 온도계
VWR®, 방수, 디지털 교정 온도계
공급사:   VWR Collection
VWR®, 방수, 디지털 교정 온도계
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 방수, 디지털 교정 온도계
VWR®, 방수, 디지털 교정 온도계
2 Options Available Below
Product Details & Documents
디지털 온도계는 냉동고, 냉장고, 워터 배스, 수족관 및 인큐베이터 등의 습하거나 건조한 환경의 온도를 측정합니다.
  • 방수 센서
  • 최소/최대 온도 판독값
  • 알람이 있는이중/삼중 디스플레이
프로브 길이: 30 mm
교정 포인트: 0; 50 °C
* External
** Internal
Certifications: 개별 일련번호, CE 마크, ISO/IEC 17025:2005.
Delivery information: 공인된 교정 문서와 다국어 설명서(영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)가 포함되어 있으며 AAA 또는 LR44(62-0919) 배터리가 함께 제공됩니다.
Caution: * 외부
** 내부
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    해상도
    Probe
    Cable length
    재고 여부
    Price
  • 620-2199
    With backlit and max./min., W×H: 73×52 mm
    With backlit and max./min., W×H: 73×52 mm
    −50…+70 * °C
    −10…+50 ** °C
    ±1,0
    0,1 °C
    Waterproof sensor
    3
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 620-2707
    With high/low alarm, max./min., foldaway stand and Velcro, W×H: 39×15 mm
    With high/low alarm, max./min., foldaway stand and Velcro, W×H: 39×15 mm
    −50…+70 °C
    ±1,0
    0,1 °C
    Waterproof sensor