Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 일회용
비커, 일회용
비커, 일회용
공급사:  VWR Collection
Certificates
비커, 일회용
비커, 일회용
9 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 반투명.
  • 양각에 눈금 새겨짐
  • 쉽게 쌓을 수 있는 리브
  • '121 °C 까지 오토클레이브 가능
  • 주둥이 포함
일상적인 작업을 위한 고품질의 경제적인 비커. 일반 실험실 용도에 적합합니다..
주의: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    높이
    외부 직경
    눈금 범위
    재고 여부
    Price
  • 15
    38 mm
    37 mm
    5 - 15 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 30
    44 mm
    46 mm
    5 - 30 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 50
    52 mm
    52 mm
    5 - 50 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 100
    62 mm
    64 mm
    5 - 100 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 150
    79 mm
    70 mm
    5 - 150 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 250
    90 mm
    80 mm
    10 - 250 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 400
    111 mm
    96 mm
    25 - 400 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 400
    111 mm
    96 mm
    25 - 400 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items - ₩109,189
    ₩109,189
    1 * 50 items
       ₩109,189
  • 600
    124 mm
    107 mm
    25 - 600 ml
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 25 items
    1 * 25 items