VWR® Traceable®, Digital Data Logging Thermometer, Refrigerator and Freezer
Catalog # 620-2426
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range:–50…+70 °C
- 해상도:0,01 °C
- Weight:142 g
- W×D×H:70×108×19 mm
- Cable length:3
- Pk:1
- Probe:1 bottle and 1 bullet
Specifications
About this item
데이터 로깅 온도계는 21 CFR 11 환경에서 사용할 수 있습니다. 냉장고, 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터에서 온도를 모니터링하는 데 적합합니다.
- 최고/최저. 현재 온도, 스마트 알람, °F/°C 변경 가능
- 장치가 비알람 상태로 돌아가도 알람을 지속하는 시각/청각적 알림 특징이 있는 스마트 알람
- 백만개 이상의 온도 관찰 및 10개의 고유한 알람 이벤트 저장 가능
- 최고/최저 및 현재 온도를 동시에 보여주고 °F/°C 변경 가능한 3중 디스플레이
- 상태 표시기: 배터리 부족, 메모리 공간 부족, USB 데이터 변환 및 알람 상태 활성화
Hi/Lo 알람 및 시간/날짜 스탬프: 알람 추적 기능은 알람이 발생한 시기와 장치가 범위 내로 돌아간 시점을 상세히 설명하는 각 알람 이벤트를 메모리에 저장합니다. 알람상태 표시기는 비주얼 LED, 오디오 알람 그리고 플래싱 LCD 세그먼트를 포함합니다. 최대 10개의 다른 알람 이벤트에 대한 데이터는 디스플레이에서 볼 수 있는 가장 최신 이벤트로 검색할 수 있습니다.
USB 데이터 변환: 모든 새로운 기능은 USB 플래시 드라이브(미포함)를 사용하여 기록된 데이터 (CSV 파일)을 온도계에서 PC(또는 Mac)로 전송할 수 있습니다. 컴퓨터 인터페이스를 위해 소프트웨어는 필요하지 않습니다. 각 온도계는 동일한 위치에서 여러 장치를 사용할 수 있는 고유한 ID를 갖고 있습니다. 원시 자료는 덮어쓰거나 수정할 수 없습니다.
Certifications: 정확성을 보장하기 위해, 모든 Traceable® 온도계는 A2LA에서 승인된 ISO/IEC 17025 (1750.01) 교정 연구소에서 제공하는 다중 포인트 개별 일련 번호 Traceable® 인증서가 제공됩니다. NIST (National Institute of Standards and Technology)에서 제공하는 표준에 대한 추적성을 나타냅니다.
Delivery information: 배터리, 3 m 케이블, 마그네틱 스트립, VELCRO® 소재, 벤치 스탠드 및 Traceable® 인증서가 함께 제공됩니다. 장치는 4개의 추가 배터리와 2년 교정 인증서가 함께 제공됩니다.