VWR® Traceable®, 디지털 온도계, 백금, 임상 시험
–100…+70 °C, ±0,1, 0,01 °C, 1 bullet, 70×108×19 mm, 142 g, 3
제품 번호 620-2424
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 백금 임상 시험 온도계는 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터의 온도를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이전 24시간 (매시간) 및 이전 7일 (매일) 또는 이전 31일 (매일)에 대한 최소/최대 온도를 표시합니다.
- 장치가 알람이 아닌 상태로 되돌아가도 계속 알람을 울리는 시각/청각 알람을 제공하는 스마트 알람
- 최소/최대 및 현재 온도를 동시에 표시하는 3중 디스플레이; °F/°C 전환 가능
- 마이크로 케이블로 문을 여닫기 가능
- 알람은 0.1° 단위로 설정 가능하며 온도 신호는 설정값 이하로 떨어지거나 초과
- 배터리 교체 시기가 되면 배터리 부족 표시
Certifications: 정확성을 보장하기 위해 모든 Traceable® 온도계는 A2LA에서 인증된 ISO/IEC 17025 (1750.01) 교정 연구소에서 제공하는 다중 포인트 개별 일련번호 Traceable® 인증서가 제공됩니다. NIST (National Institute of Standards and Technology)에서 제공되는 표준에 대한 추적성을 나타냅니다.
납품 정보: 추가 배터리 4개와 2년 교정 인증서가 함께 제공됩니다. 온도계는 불렛 프로브와 함께 제공됩니다(그림 참조).
사양
- Range:–100…+70 °C
- 해상도:0,01 °C
- Weight:142 g
- W×D×H:70×108×19 mm
- Accuracy:±0,1
- Cable length:3
- Probe:1 bullet