Orders LinkContactUsLinkComponent
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
붕규산염 3.3 유리, 투명함.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도저항성
  • 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.
DIN 12387
 : DIN 12387
Product Family Options
Flasks
  • 용량
    높이
    외부 직경
    Socket size
  • 25
    70 mm
    42 mm
    14/23 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1385
  • 50
    85 mm
    51 mm
    14/23 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1386
  • 50
    85 mm
    51 mm
    24/29 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1362
  • 50
    85 mm
    51 mm
    29/32 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1387
  • 100
    105 mm
    84 mm
    14/23 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1388
  • 100
    105 mm
    84 mm
    19/26 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1389
  • 100
    105 mm
    84 mm
    24/29 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1363
  • 100
    105 mm
    84 mm
    29/32 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1390
  • 200
    131 mm
    79 mm
    24/29 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1369
  • 200
    131 mm
    79 mm
    29/32 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1391
  • 250
    140 mm
    85 mm
    24/29 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1370
  • 250
    140 mm
    85 mm
    29/32 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1392
  • 300
    156 mm
    87 mm
    24/29 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1372
  • 300
    156 mm
    87 mm
    29/32 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1393
  • 500
    175 mm
    105 mm
    24/29 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1373
  • 500
    175 mm
    105 mm
    29/32 NS
    1 * 2 items
    1 * 2 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1394
  • 1000
    220 mm
    131 mm
    29/32 NS
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    201-1395
Stoppers
  •  
    NS
  • 14/23
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 19/26
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 12/21
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 24/29
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 29/32
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 34/35
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 45/40
    1 * 2 items
    1 * 2 items - ₩0
    ₩0
    1 * 2 items
       ₩0
  •  
    NS
  • 10/19
    1 * 5 items
    1 * 5 items - ₩0
    ₩0
    1 * 5 items
       ₩0