Orders LinkContactUsLinkComponent
슈커버, SPP/CPE
슈커버, SPP/CPE
슈커버, SPP/CPE
슈커버, SPP/CPE
이 일회용 슈커버는 CPE 라미네이트 밑창이 있는 SPP 부직포로 만들어집니다.
  • 발 아래 이음매 없음
  • 다른 색상의 밑창 (화이트, 블루 또는 블랙)
L×H: 410×170 mm
무게: 40 g/m²(SPP), 80 g/m² (CPE 밑창)
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기
 : 포장: 묶음당 5개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백.
  • Catalog No:
  • 113-8282
  • 113-8283
  • 113-9052
  • Garment application:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
Product Family Options
  • Colour
    신발 사이즈
  • White/white
    U*
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8282
    Garment application
    Laboratory
  • White/blue
    U*
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8283
    Garment application
    Laboratory
  • White/black
    U*
    1 * 200 items
    1 * 200 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-9052
    Garment application
    Laboratory