Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
공급사:   VWR Collection
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
3 Options Available Below
Product Details & Documents
이 카보이는 용액과 배지를 보관하고 분주하는 데 유용합니다.
  • 우수한 내화학성
  • 멸균수 보관에 적합
  • 분주된 양을 식별하기 위해 눈금 새겨짐
PP 카보이는 반복적인 박테리아 증식을 막기 위해 다시 채우기 전에 오토클레이브를 할 수 있습니다. HDPE 카보이는 –100 ~ +100 °C에서 사용합니다.
참고: 오토클레이브 전에 항상 카보이의 캡을 제거하십시오.
Certifications: 레진은 US FDA 21 CFR, USP Class VI를 충족합니다.
Product Family Options
HDPE carboys
제품 정보
  • 용량
    Neck-Ø
    재고 여부
    Price
  • 20 L
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
PP carboys
제품 정보
  • 용량
    Neck-Ø
    재고 여부
    Price
  • 10 L
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 20 L
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Replacement caps
제품 정보
  • 제품 번호
    Colour
    설명
    캡 크기
    재고 여부
    Price
  • Purple
    Cap for wide mouth VWR carboys
    100 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0