Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 하구병, 좁은 입구, 캡과 위생 플랜지 포함
VWR®, 하구병, 좁은 입구, 캡과 위생 플랜지 포함
VWR®, 하구병, 좁은 입구, 캡과 위생 플랜지 포함
VWR®, 하구병, 좁은 입구, 캡과 위생 플랜지 포함
위생 플랜지(41 mm)가 있는 PP로 만든 하구병은 디스펜싱 포트로 사용하기 위한 용접된 폐쇄 기능을 갖추고 있습니다.
  • 몰딩된 눈금
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
  • 편리한 운반을 위한 손잡이
하구병은 발효기 또는 크로마토그래피 컬럼과 같은 시스템에 공급 리저버로 사용하기 위한 안전한 연결을 제공합니다.
 : 레진은 US FDA 21 CFR, USP Class VI를 충족합니다.
Product Family Options