VWR®, 디지털 미니 블록 히터
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
미니 블록 히터는 정확하고 반복 가능한 결과가 필요한 분야에 적합합니다. 이 개인 크기의 장치는 최소한의 벤치 공간을 차지합니다. 가열식 뚜껑이 있거나 없는 모델을 선택할 수 있습니다. 이 장치는 면역 분석, ELISA, LAMP 분석, 효소 반응, 변성 및 혈액 은행에 이상적입니다.
- 온도 및 시간 LED 디스플레이
- 주변 온도 범위 +5 ~ 100°C
- 온도 정확도: ±0,5 °C (가열 뚜껑이 있는 모델 ±0,3 °C)
- 외부 온도계 또는 온도 장치의 온도 교정을 통해 제어되는 마이크로프로세서
- 온도 범위: 1초 ~ 160시간 또는 연속 모드
- 샘플 튜브 내 응축을 줄이는 데 도움이 되는 가열 뚜껑
- 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브를 위한 교체 가능한 미니 가열 블록 수용
: 가열 뚜껑이 있는 미니 블록 히터에는 15, 50ml 튜브용 블록(460-0342 및 462-0343)을 사용할 수 없습니다.
: 히팅 블록은 포함되어 있지 않으므로, 별도로 주문해야 합니다.
: ** EU/CH-plug *** UK-plug
2 Options Available Below
Product Details & Documents
미니 블록 히터는 정확하고 반복 가능한 결과가 필요한 분야에 적합합니다. 이 개인 크기의 장치는 최소한의 벤치 공간을 차지합니다. 가열식 뚜껑이 있거나 없는 모델을 선택할 수 있습니다. 이 장치는 면역 분석, ELISA, LAMP 분석, 효소 반응, 변성 및 혈액 은행에 이상적입니다.
- 온도 및 시간 LED 디스플레이
- 주변 온도 범위 +5 ~ 100°C
- 온도 정확도: ±0,5 °C (가열 뚜껑이 있는 모델 ±0,3 °C)
- 외부 온도계 또는 온도 장치의 온도 교정을 통해 제어되는 마이크로프로세서
- 온도 범위: 1초 ~ 160시간 또는 연속 모드
- 샘플 튜브 내 응축을 줄이는 데 도움이 되는 가열 뚜껑
- 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브를 위한 교체 가능한 미니 가열 블록 수용
: 가열 뚜껑이 있는 미니 블록 히터에는 15, 50ml 튜브용 블록(460-0342 및 462-0343)을 사용할 수 없습니다.
: 히팅 블록은 포함되어 있지 않으므로, 별도로 주문해야 합니다.
: ** EU/CH-plug *** UK-plug
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 460-0334
- 460-0337
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- W×D×H:
- 127×160×123 mm
- 127×160×123 mm
- Weight:
- 1,3 kg
- 1,3 kg
사양
Product Family Options
제품 정보
- TypeNo. of blocksHeating capacity온도 범위Temp. stabilityAccuracy재고 여부Price
- 사양:
Waste Reducing More
Specifications
Cat. No.460-0334Environmentally PreferableWaste ReducingW×D×H127×160×123 mmWeight1,3 kgWaste Reducing - 사양:
More
Specifications
Cat. No.460-0337Environmentally PreferableW×D×H127×160×123 mmWeight1,3 kg
Blocks
제품 정보
- 제품 번호설명ForWell size깊이구멍 수W×D×H재고 여부Price
- Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid15 ml tubesØ 17,172,4471,1×46,9×55,9 mmLog in 재고 확인1 * 1 items₩0