Orders LinkContactUsLinkComponent
대형 숫자 3중 디스플레이 온도계, Traceable Plus
대형 숫자 3중 디스플레이 온도계, Traceable Plus
공급사:   VWR Collection
대형 숫자 3중 디스플레이 온도계, Traceable Plus
공급사:  VWR Collection
Certificates
대형 숫자 3중 디스플레이 온도계, Traceable Plus
대형 숫자 3중 디스플레이 온도계, Traceable Plus
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Traceable Plus 디지털 온도계는 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록, 인큐베이터 및 냉장고의 온도를 모니터링합니다.
  • 최대 및 최소 메모리
  • 0 및 50 °C에서 교정 포인트
  • 3중 디스플레이: 최대, 최소 및 현재 온도
  • 1.0°C 단위로 프로그래밍 가능한 범위 밖 경보
  • 보틀은 냉장고 문을 열 때 순간적인 온도 변화로부터 센서를 보호 (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
 : NIST 추적 가능. 모든 CDC 온도계 및 백신 온도계 요구 사항을 충족합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
 : Traceable 교정 인증서, AAA 배터리, 플라스틱 케이스, 보틀 내 프로브 혹은 3m 케이블 비포함, 오픈 스탠드, 벽 걸이용 슬롯, VELCRO® 및 모든 표면에 부착할 수 있는 마그네틱 스트립과 함께 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    해상도
    Probe
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • −50…+70 °C
    ±0,5
    0,1 °C
    Bottle
    75×62×15 mm
    113 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,5
    0,1 °C
    Standard wire probe sensor (bullet)
    75×62×15 mm
    113 g