마이크로플레이트 클램프
Microplate clamp, holds 1 standard microplate or 1 deep-well plate, 89×129 mm, Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000 shakers
444-2954
쉐이커와 함께 사용되는 관련 범용 플랫폼에 부착합니다. 범용 플랫폼에 대한 자세한 내용은 관련 항목을 참조하십시오.
- For:Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000 shakers
- 설명:Microplate clamp, holds 1 standard microplate or 1 deep-well plate, 89×129 mm
- Seq:0170