ContactUsLinkComponent
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Catalog # 444-2912
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Catalog # 444-2912
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Orbit:
    25 mm
  • Shaking motion:
    Orbital
  • 설명:
    Standard 5000 orbital shaker, EU-plug
  • Seq:
    01
  • Model:
    Standard 5000
  • Max. load:
    22,7 kg
  • Platform W×D:
    610×457 mm
  • Power:
    75 W
  • Speed:
    25 - 500 min⁻¹
  • Weight:
    45 kg
  • W×D×H:
    676×597×155 mm
  • Pk:
    1
Specifications
About this item
박테리아 현탁액, 스테이닝 및 디스테이닝과 같은 무거운 부하를 다루는 혼합 분야에 적합한 마이크로프로세서 제어가 있는 튼튼한 쉐이커. 가변적인 속도 제어를 통해 일관되고 균일한 흔들림 동작을 제공합니다. 속도는 1~10 다이얼 설정이 있는 손잡이를 통해 조정가능하며 램핑 기능은 추가 안전을 위해 설정점가지 속도를 천천히 증가시킵니다.
  • 1~120분까지 연속 작동 또는 타이머 작동
  • 교체 가능한 다양한 부착물 제공
  • 인큐베이터,CO₂ 인큐베이터 또는 콜드룸(cold room)에서 -10~+60°C 에서 사용가능 (최대 80% 상대 습도, 블응축식)
Delivery: 미끄럼방지 매트와 함께 제공되지만 부착물은 제공되지 않습니다. 액세서리는 별도로 주문해야 합니다. 다른 플랫폼 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 'VWR® Standard 및 Advanced 시리즈 오비탈 쉐이커용 액세서리' 항목을 참조하세요.
Tier braces
Product Information