Orders LinkContactUsLinkComponent
pH 표준 키트
pH 표준 키트
pH standard kit, biotechnology grade, 1 KIT
제품 번호 E603-KIT
공급사:   VWR Chemicals
pH 표준 키트
제품 번호 E603-KIT
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
pH 표준 키트
pH 표준 키트
pH standard kit, biotechnology grade, 1 KIT
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
키트에는 pH 4.0, pH 7.0 및 pH 10.0 표준 물질의 500 ml가 포함되어 있습니다.
Documents
사양
사양
  • Pk:
    1 KIT
  • 설명:
    pH standard kit, biotechnology grade
사양