Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 여과 장치
VWR®, 여과 장치
VWR®, 여과 장치
VWR®, 여과 장치
붕규산염 3.3 유리.
  • 아주 우수한 내화학성
  • 탁월한 온도 저항성
  • 1000 또는 2000 ml 플라스크와 함께 사용가능
  • 300 및 500 ml 용량의 깔때기
깔때기, 프리트 베이스, 캡, 47 mm Ø 스프링 클램프 및 그라운드 조인트 플라스크가 있는 유리 여과 장치. 이 장치는 일반 여과에 권장됩니다. 응용 분야에는 부식성 용액 필터링, HPLC 용매에서 입자 제거, 고체상 추출 디스크를 사용한 여과 분석 등이 있습니다. 지지대에는 밀봉된 거친 다공성의 fritted disc가 있습니다.
Product Family Options
  • 설명
    용량
    Material
  • With 1000 ml flask
    300
    Borosilicate glass 3.3
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • With 2000 ml flask
    500
    Borosilicate glass 3.3
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Accessories
  •  
    설명
  • 511-0667
    Spare gasket, PTFE, 47 mm, for filtration apparatus
    1 * 5 items
  •  
    설명
  • 511-0269
    Spring clamp, aluminium, 47 mm for filtration apparatus
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 511-0270
    Spare glass base and cap for filtration apparatus, 47 mm
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 511-0271
    Spare ground joint flask for filtration apparatus, 1000 ml capacity
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 511-0267
    Spare glass funnel 300 ml for filtration apparatus, borosilicate 3.3 glass
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 511-0268
    Spare glass funnel 500 ml for filtration apparatus, borosilicate 3.3 glass
    1 * 1 items
  •  
    설명
  • 511-0272
    Spare ground joint flask for filtration apparatus, 2000 ml capacity