Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 흡착제 - 기름, 물 및 화학 물질 기반 유출을 위한 매트, 롤 및 양말
VWR®, 흡착제 - 기름, 물 및 화학 물질 기반 유출을 위한 매트, 롤 및 양말
VWR®, 흡착제 - 기름, 물 및 화학 물질 기반 유출을 위한 매트, 롤 및 양말
VWR®, 흡착제 - 기름, 물 및 화학 물질 기반 유출을 위한 매트, 롤 및 양말
VWR® 흡착제 및 유출 방지 제품은 예상치 못한 유출, 누출, 드립 또는 기타 사고로부터 연구원과 작업 환경을 안전하게 보호합니다.
  • 오일, 물, 솔벤트 및 냉각제를 포함한 다양한 산업용 액체를 흡수합니다
  • 물을 흡수하므로 야외에 둘 수 없습니다
  • 유지보수 및 범용 흡착제
케미컬, 기름 및 물과 함께 사용합니다.
색깔: 그레이
Product Family Options
  • 설명
    용량
    Packed
    길이×너비
  • Absorbent pads for, oil, water, chemicals, grey
    136
    Box
    510×410 mm
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • Absorbent roll for oil, water, chemicals, grey
    57
    Dispenser box
    46000×380 mm
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll
  • Absorbent socks for, oil, water, chemicals, grey
    43
    Box
    1220×76 mm
    1 * 12 items
    1 * 12 items
Complementary Products
  •  
    길이×너비
    용량
    설명
    Packed
  • 121-0139
    510×410 mm
    136
    Absorbent pads for chemicals, green
    1 * 200 items - ₩0
  • 121-0142
    46000×380 mm
    57
    Absorbent roll for chemicals, green
    1 * 1 Roll - ₩0
  • 121-0145
    1220×76 mm
    43
    Absorbent socks for chemicals, green
    1 * 12 items - ₩0