Potassium carbonate in aqueous solution USP Test Solution (TS)
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:584-08-7
:
화학식:K₂CO₃
MDL 번호:MFCD00011382
:138.21 g/mol
머크 색인:13,07702
용융점:891 °C
EINECS:209-529-3
UN:0000
:GHS07
보관 온도:Ambient
Frequently Bought Together