Orders LinkContactUsLinkComponent
50 °C 밀도 표준
50 °C 밀도 표준
공급사:  VWR Chemicals
Certificates
50 °C 밀도 표준
4 Options Available Below
Product Details & Documents
이 제품은 pycnometric, 진동계 또는 비중계 기반 기술에 의한 밀도 측정을 위한 교정 표준으로 사용될 수 있습니다.
  • 50°C에서 광범위한 밀도 범위(0,6668 - 3,0721 g/ml)에 걸친 높은 정확도
  • 어떤 제형에도 독성 중금속을 사용하지 않음
  • 모든 브랜드 또는 유형의 밀도 측정기와 함께 사용할 수 있음
  • 고품질, 변조 방지, 호박색 유리 보틀에 제공
이러한 표준은 OIML 추적 가능한 중량을 사용하여 중량 측정 방식(용질 및 용매)으로 준비됩니다. 표준 밀도 값은 완전히 교정된 참조 pycnometer을 사용하여 설정됩니다.
 : 밀도 또는 상대 밀도 테스트에 대한 ASTM D1480-12에 따릅니다. 교정 인증서는 ISO/IEC 17025의 요구 사항에 따라 제공됩니다.
Specifications for Product Family
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Density
    Reference temperature
    Pk
    재고 여부
    Price
  • 85261.180
    Density standard
    Density standard
    0,6791 g/ml
    50 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    85261.180
  • 85268.180
    Density standard
    Density standard
    0,7873 g/ml
    50 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    85268.180
  • 85271.180
    Density standard
    Density standard
    0,8868 g/ml
    50 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    85271.180
  • 85273.180
    Density standard
    Density standard
    0,9777 g/ml
    50 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    85273.180