Orders LinkContactUsLinkComponent
20 °C 밀도 표준
20 °C 밀도 표준
20 °C 밀도 표준
공급사:  VWR Chemicals
Certificates
20 °C 밀도 표준
20 °C 밀도 표준
26 Options Available Below
Product Details & Documents
이 제품은 pycnometric, 진동계 또는 비중계 기반 기술에 의한 밀도 측정을 위한 교정 표준으로 사용될 수 있습니다.
  • 20°C에서 광범위한 밀도 범위(0,6619 to 3,1096 g/ml)에 걸친 높은 정확도
  • 어떤 제형에도 독성 중금속을 사용하지 않음
  • 모든 브랜드 또는 유형의 밀도 측정기와 함께 사용할 수 있음
  • 고품질, 변조 방지, 호박색 유리 보틀에 제공
이러한 표준은 OIML 추적 가능한 중량을 사용하여 중량 측정 방식(용질 및 용매)으로 준비됩니다. 표준 밀도 값은 완전히 교정된 참조 pycnometer을 사용하여 설정됩니다.
Certifications: 밀도 또는 상대 밀도 테스트에 대한 ASTM D1480-12에 따릅니다. 교정 인증서는 ISO/IEC 17025의 요구 사항에 따라 제공됩니다.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색
Product Family Options
제품 정보
  • Density
    Reference temperature
    Pk
    재고 여부
    Price
  • 85170.180
    Density standard
    Density standard
    0,6919 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85171.180
    Density standard
    Density standard
    0,7033 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85172.180
    Density standard
    Density standard
    0,7148 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85173.180
    Density standard
    Density standard
    0,7261 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85174.180
    Density standard
    Density standard
    0,7374 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85175.180
    Density standard
    Density standard
    0,7488 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85176.180
    Density standard
    Density standard
    0,7683 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85177.180
    Density standard
    Density standard
    0,7893 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 84004.180
    Density standard
    Density standard
    0,8126 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩495,236
    ₩495,236
    1 * 100 mL
       ₩495,236
  • 85179.180
    Density standard
    Density standard
    0,8384 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩497,793
    ₩497,793
    1 * 100 mL
       ₩497,793
  • 85180.180
    Density standard
    Density standard
    0,8668 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩473,986
    ₩473,986
    1 * 100 mL
       ₩473,986
  • 85181.180
    Density standard
    Density standard
    0,9098 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩470,671
    ₩470,671
    1 * 100 mL
       ₩470,671
  • 85182.180
    Density standard
    Density standard
    0,9476 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩469,021
    ₩469,021
    1 * 100 mL
       ₩469,021
  • 85183.180
    Density standard
    Density standard
    1,0005 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩472,836
    ₩472,836
    1 * 100 mL
       ₩472,836
  • 85184.180
    Density standard
    Density standard
    1,0301 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521
  • 85185.180
    Density standard
    Density standard
    1,0792 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521
  • 85186.180
    Density standard
    Density standard
    1,1651 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,093,843
    ₩1,093,843
    1 * 100 mL
       ₩1,093,843
  • 85187.180
    Density standard
    Density standard
    1,2486 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,093,843
    ₩1,093,843
    1 * 100 mL
       ₩1,093,843
  • 85188.180
    Density standard
    Density standard
    1,3304 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,093,843
    ₩1,093,843
    1 * 100 mL
       ₩1,093,843
  • 85189.180
    Density standard
    Density standard
    1,4136 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,093,964
    ₩1,093,964
    1 * 100 mL
       ₩1,093,964
  • 85190.180
    Density standard
    Density standard
    1,5799 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,093,843
    ₩1,093,843
    1 * 100 mL
       ₩1,093,843
  • 85191.180
    Density standard
    Density standard
    1,7470 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521
  • 85192.180
    Density standard
    Density standard
    1,9141 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521
  • 85193.180
    Density standard
    Density standard
    2,0812 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521
  • 85195.180
    Density standard
    Density standard
    2,4219 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521
  • 85196.180
    Density standard
    Density standard
    2,6011 g/ml
    20 °C
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - ₩1,148,521
    ₩1,148,521
    1 * 100 mL
       ₩1,148,521