Copper(II) sulphate 0.5 mol/l USP Test Solution (TS)
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:7758-98-7
:
화학식:CuSO₄
MDL 번호:MFCD00010981
:159.61 g/mol
머크 색인:12,02722
용융점:200 °C
보관 온도:Ambient
EINECS:231-847-6
UN:3082
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09
Frequently Bought Together