ContactUsLinkComponent
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
인화성
자극성
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
공급사:  VWR Chemicals
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
인증서
undefined
인화성
자극성
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
공급사:  VWR Chemicals
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
인증서
사양
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Environmental certification:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 99.95 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Acidity:
    Max. 0.001 meq/g
  • Alkalinity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Colouration:
    Max. 10 APHA
  • Evaporation residue:
    Max. 1 ppm
  • Water:
    Max. 10 ppm