Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 멀티채널 피펫, 전자식, 다양한 볼륨
공급사:   VWR Collection
VWR®, 멀티채널 피펫, 전자식, 다양한 볼륨
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 멀티채널 피펫, 전자식, 다양한 볼륨
VWR®, 멀티채널 피펫, 전자식, 다양한 볼륨
10 Options Available Below
Product Details & Documents
이 피펫은 뛰어난 정확성, 정밀성 및 견고성을 고급 인체 공학적 디자인과 결합합니다.
  • 간단한 사용법: 버튼 2 개와 피펫팅 모드 5 개만 있습니다. 한 손으로 쉽게 프로그래밍 할 수 있고 피펫팅 주기를 빠르게 시작할 수 있습니다
  • CUSTOM 모드 : 사용자는 VWR® Protocol Builder 소프트웨어 덕분에 특정 프로토콜을 빠르고 쉽게 생성 할 수 있습니다
  • 인체 공학적: 가볍고 완벽하게 균형을 이루며 RSI를 크게 줄이는 데 거의 힘이 필요하지 않습니다
  • 왼손 또는 오른손에 편안하게 맞으며 360° 회전 매니폴드를 허용합니다
  • 완전 전동 피스톤 드라이브 : 각 채널에서 균일하고 정기적인 샘플 전달
  • 팁 홀더는 곡선형 이젝터 바 덕분에 팁을 안전하게 고정하고 쉽게 꺼낼 수 있도록 설계되었습니다
  • 충전하는 동안 성능 저하없이 피펫을 사용할 수 있습니다
VWR® 전자 피펫은 모든 피펫팅 모드에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 샘플을 흡인하고 분배하는 데 거의 힘이 필요하지 않으며 일상적인 작업과 관련된 RSI (반복 변형 손상)를 크게 줄입니다.
피펫팅 모드: PIPET (표준 모드), REVERSE, REPETITIVE, MIX 및 CUSTOM.
Ordering information: 각 피펫에는 리튬 이온 배터리 1 개, USB 전원 공급 장치 (5V), 팁 이젝터 확장 (10µl 모델만 해당), 적합성 인증서 및 Quck Start Guide가 함께 제공됩니다. 액세서리 스탠드는 별매입니다.
Product Family Options
8-채널
Product Information
  • 용량
    Increment
    Accuracy
    Imprecision
    Colour code
    재고 여부
    Price
  • 0,5 - 10 µl
    0,01 µl
    ± 4,4 - ± 1,1
    ≤2,2 - ≤0,66
    Red
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 - 20 µl
    0,01 µl
    ± 8,8 - ± 1,38
    ≤5,5 - ≤0,66
    Pale yellow
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 - 100 µl
    0,1 µl
    ± 2,75 - ± 0,88
    ≤1,54 - ≤0,28
    Light pink
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 - 300 µl
    0,1 µl
    ± 3,67 - ± 0,88
    ≤0,66 - ≤0,17
    Green
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 - 1200 µl
    1 µl
    ± 3,67 - ± 0,88
    ≤0,64 - ≤0,17
    Blue
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
12-채널
Product Information
  • 용량
    Increment
    Accuracy
    Imprecision
    Colour code
    재고 여부
    Price
  • 0,5 - 10 µl
    0,01 µl
    ± 4,4 - ± 1,1
    ≤2,2 - ≤0,66
    Red
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 1 - 20 µl
    0,01 µl
    ± 8,8 - ± 1,38
    ≤5,5 - ≤0,66
    Pale yellow
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 - 100 µl
    0,1 µl
    ± 2,75 - ± 0,88
    ≤1,54 - ≤0,28
    Light pink
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 10 - 300 µl
    0,1 µl
    ± 3,67 - ± 0,88
    ≤0,66 - ≤0,17
    Green
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 50 - 1200 µl
    1 µl
    ± 3,67 - ± 0,88
    ≤0,64 - ≤0,17
    Blue
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Accessories
Product Information
  • 제품 번호
    Colour
    재고 여부
    Price
  • Pipette charging stand, rotary, for up to 5 electronic multi and single channel pipettes
    Pipette charging stand, rotary, for up to 5 electronic multi and single channel pipettes
    613-5747
    White
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 캐로셀 피펫 스탠드, 7-플레이스
    캐로셀 피펫 스탠드, 7-플레이스
    613-5427
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 캐로셀 피펫 스탠드용 충전 스탠드 어댑터
    캐로셀 피펫 스탠드용 충전 스탠드 어댑터
    613-5428