Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 에어 샘플러의 싱글 유즈 헤드
VWR®, 에어 샘플러의 싱글 유즈 헤드
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 에어 샘플러의 싱글 유즈 헤드
VWR®, 에어 샘플러의 싱글 유즈 헤드
2 Options Available Below
Product Details & Documents
클린룸에서의 환경 모니터링은 제조 회사의 생산 체인에서 중요한 부분입니다.
  • 100% 재활용 가능한 플라스틱으로 제작
  • 빠른 조치 및 비상 상황을 위해 준비된 헤드
  • 오염 문제 없이 무균 클린룸에 들어갈 수 있습니다.
 : cGMP.
 : 살균 증명서 포함.
 : 이중 포장으로 클린룸에 들어가는 동안 헤드의 완전한 살균과 긴 보관수명(5년)을 보장합니다.
Product Family Options
제품 정보
  • 재고 여부
    Price
  • 710-0890
    Sterile heads for Ø 55 mm contact plates
    Sterile heads for Ø 55 mm contact plates
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items
    1 * 40 items
  • 710-0891
    Sterile heads for Ø 90 mm Petri dishes
    Sterile heads for Ø 90 mm Petri dishes
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items
    1 * 40 items