동결 컨테이너, Cryo Cooler®
18 cryogenic vials of 1,8 to 2 ml
제품 번호 VWRU414004-284
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
유동적인 인서트가 있는 폴리카보네이트 쿨러.
- 비기계적
- 반복적인 사용을 견딤
- 최대 18개의 1,2~2ml 극저온 바이알 수용
이 쿨러는 이소프로필 알코올을 채우고 기계 냉동고에 보관할 때 세포를 성공적으로 보존하는 데 필요한 분당 -1 °C의 냉각 속도를 제공합니다.
사양
- For:18 cryogenic vials of 1,8 to 2 ml