오토클레이브 백, PP
이 제품에 관하여
이 견고하고 투명한 50 µm 두께의 PP 백은 유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합합니다.
- 찢어짐과 충격에 강함
- 온도 저항백이며 최대 135°C까지 오토클레이브 가능
- 멸균 중 백 확장 및 환기를 위한 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이
유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합한 견고한 온도 저항백입니다. 멸균 중 백 확장 및 배출을 위해 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
Certifications: 165 g dart drop 테스트에 대한 ASTM D 1709-64의 강도 요구 사항을 충족합니다.
Delivery information: 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
이 견고하고 투명한 50 µm 두께의 PP 백은 유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합합니다.
- 찢어짐과 충격에 강함
- 온도 저항백이며 최대 135°C까지 오토클레이브 가능
- 멸균 중 백 확장 및 환기를 위한 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이
유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합한 견고한 온도 저항백입니다. 멸균 중 백 확장 및 배출을 위해 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
Certifications: 165 g dart drop 테스트에 대한 ASTM D 1709-64의 강도 요구 사항을 충족합니다.
Delivery information: 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
- Material길이×너비재고 여부Price
- VWRU95042-552Autoclavable bags
- VWRU95042-554Autoclavable bags
- VWRU95042-558Autoclavable bags