Orders LinkContactUsLinkComponent
페트리 디쉬, 일회용
페트리 디쉬, 일회용
페트리 디쉬, 일회용
페트리 디쉬, 일회용
고품질 순수 PS, 최적의 평탄도 및 높은 광학적 선명도를 위해 투명함. 정확한 세균 수 또는 현미경 검사가 필요한 미생물 배양에 적합합니다.
  • 왜곡 없는 가시성
  • 전문적이고 일상적인 분야를 위해 다양한 크기와 스타일로 제공
  • 스태킹 링 및 슬립 링 기능 제공
VWR® 페트리 디쉬는 전문적이고 일상적인 요구 사항을 모두 수용할 수 있도록 다양한 크기와 스타일로 제공됩니다. 일부 모델의 스태킹 링 기능은 포지티브 스태킹을 용이하게 하는 반면, 다른 모델의 슬립 링 기능은 측면 또는 자동 핸들링을 용이하게 합니다. 디쉬는 방사선 조사 또는 EO로 멸균되며 직선으로 찢어지는 의료 유형의 백에 포장됩니다.
Product Family Options
Standard Petri dishes
  • 설명
    Version
    직경
    높이
    Sterility
    Packed
  • Fully stackable
    60 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩362,415
    ₩362,415
    1 * 500 items
       ₩362,415
  • Fully stackable
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩447,579
    ₩447,579
    1 * 500 items
       ₩447,579
  • Fully stackable, anaerobic use (EO sterilisation)
    60 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩394,474
    ₩394,474
    1 * 500 items
       ₩394,474
  • Fully stackable, with ISO mark
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    600/case
    1 * 600 items
    1 * 600 items - ₩466,382
    ₩466,382
    1 * 600 items
       ₩466,382
  • Rectangular dish, 75×50×10 mm, for anaerobic use
    10 mm
    Sterile
    500 per case (bulk)
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩599,595
    ₩599,595
    1 * 500 items
       ₩599,595
  • Semi stackable, with ISO mark
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩417,621
    ₩417,621
    1 * 500 items
       ₩417,621
  • Semi-stackable
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    500 per case (20/bag)
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩425,559
    ₩425,559
    1 * 500 items
       ₩425,559
  • Slipable for automation
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    20/bag
    1 * 20 items
    1 * 20 items - ₩19,142
    ₩19,142
    1 * 20 items
       ₩19,142
  • Stackable for automation
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    600 per case (24/bag)
    1 * 600 items
    1 * 600 items - ₩502,110
    ₩502,110
    1 * 600 items
       ₩502,110
  • Stackable for automation, Select Lite
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    600 per case (bulk)
    1 * 600 items
    1 * 600 items - ₩551,395
    ₩551,395
    1 * 600 items
       ₩551,395
  • Stackable, EO sterilised
    60 mm
    15 mm
    Sterile
    500 per case (20/bag)
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩381,815
    ₩381,815
    1 * 500 items
       ₩381,815
  • With slip ring for lateral or automated handling
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    500 per case (20/bag)
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩426,682
    ₩426,682
    1 * 500 items
       ₩426,682
Partitioned Petri dishes
  • 설명
    Version
    직경
    높이
    Sterility
    Packed
  • I-plate, fully stackable with ISO mark
    2 compartments
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 600 items
    1 * 600 items - ₩503,608
    ₩503,608
    1 * 600 items
       ₩503,608
  • I-plate, semi-stackable
    2 compartments
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩490,574
    ₩490,574
    1 * 500 items
       ₩490,574
  • X-plate, with slip-ring
    4 compartments
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩533,305
    ₩533,305
    1 * 500 items
       ₩533,305
  • Y-plate, with slip-ring
    4 compartments
    100 mm
    15 mm
    Sterile
    25×20 sleeves
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩483,385
    ₩483,385
    1 * 500 items
       ₩483,385
Speciality Petri dishes
  • 설명
    Version
    직경
    높이
    Sterility
    Packed
  • Contact plate, micro dish
    35 mm
    10 mm
    Sterile
    25 sleeves, 20 units each
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩423,462
    ₩423,462
    1 * 500 items
       ₩423,462
  • Deep, stackable, for micro photography
    100 mm
    25 mm
    Sterile
    325 per case (13/bag)
    1 * 325 items
    1 * 325 items - ₩349,721
    ₩349,721
    1 * 325 items
       ₩349,721
  • Slipable, jumbo style
    150 mm
    15 mm
    Sterile
    5 sleeves, 20 units each
    1 * 100 items
    1 * 100 items - ₩324,664
    ₩324,664
    1 * 100 items
       ₩324,664
  • Slipable, mono plate (undivided bottom), with pill pocket for CO₂ tablet, irradiated, for anaerobic use
    65 mm
    15 mm
    Sterile
    25 sleeves, 28 units each
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩660,115
    ₩660,115
    1 * 1 items
       ₩660,115