워터 배스 클램프, VWR® Talon®
Water bath clamp, small, two pronged, 5 - 10 mm, 89 mm
제품 번호 VWRU21573-129
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
최대 9mm(¹¹/₃₂")의 다양한 두께의 유리 워터배스 벽에 유리관 및 온도계를 비롯한 다양한 기구를 고정합니다. 돌기가 있는 엄지 나사가 턱을 조여 물체를 단단히 고정합니다.
사양
- Spanning width:5 - 10 mm
- 설명:Water bath clamp, small, two pronged
- 길이:89 mm