체인 클램프, Talon®
Chain clamps, large, 35 - 280 mm, 206 mm
제품 번호 VWRU21572-729
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 체인 클램프는 큰 원형 또는 불규칙한 모양의 물체를 단단하면서도 실험실 프레임에 부드럽게 고정합니다.
- 크고 회전하기 쉬운 조정 손잡이가 있는 빠르고 안전한 슬립-온 체인 연결
- 확장 팔을 통해 사용자는 격자 프레임 및 막대에서 거리를 변경할 수 있음
- 전체가 니켈 도금 아연으로 구성되며, 견고한 크롬 황동 체인으로 구성됨
확장 팔 길이 : 127mm
Extension arm length: 127 mm
주문 정보: 프레임이나 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
사양
- Spanning width:35 - 280 mm
- 설명:Chain clamps, large
- 길이:206 mm
- Seq:02