Orders LinkContactUsLinkComponent
스냅온 뚜껑이 있는 시료 컨테이너
스냅온 뚜껑이 있는 시료 컨테이너
237, 73,66 mm, 100,51 mm
제품 번호 VWRU89125-846
공급사:   VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 시료 컨테이너
제품 번호 VWRU89125-846
공급사:  VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 시료 컨테이너
스냅온 뚜껑이 있는 시료 컨테이너
237, 73,66 mm, 100,51 mm
Jump to:
Price
₩383,838
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
PP, 투명, 눈금 새겨짐
  • 비산 방지
  • 스냅온 뚜껑으로 안전한 밀봉
  • 멸균도 가능
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
사양
  • 외부 직경:
    73,66 mm
  • 용량:
    237
  • 높이:
    100,51 mm