Orders LinkContactUsLinkComponent
클램프, 고정 위치, Talon®
클램프, 고정 위치, Talon®
공급사:   VWR Collection
클램프, 고정 위치, Talon®
공급사:  VWR Collection
Certificates
클램프, 고정 위치, Talon®
클램프, 고정 위치, Talon®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
니켈 도금된 아연. 이 클램프는 설정 후 조정이 필요하지 않은 실험실 프레임 근처에 장치를 고정하는 데 사용됩니다
  • 2 및 3갈래
  • 단일 뷰렛 홀더로 사용 가능
  • 최대 19 mm의 Ø 단위로 홀더 그립 로드 내장
  • 미끄럼 방지 비닐 슬리브
  • 100°C(212°F) 이상의 온도에 적합
고정 위치 클램프에는 내장된 홀더가 있지만 실험실 프레임 및 기타 장치에 부착한 후 회전할 수 있습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Spanning width
    길이
    재고 여부
    Price
  • VWRU21573-266
    Single adjustment clamp, medium, two pronged
    Single adjustment clamp, medium, two pronged
    0 - 77 mm
    133 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩110,813
    ₩110,813
    1 * 1 items
       ₩110,813
  • VWRU21573-265
    Dual adjustment clamp, medium, three pronged
    Dual adjustment clamp, medium, three pronged
    0 - 69 mm
    146 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩127,226
    ₩127,226
    1 * 1 items
       ₩127,226