VWR®, 오토클레이브 백
Autoclavable bag, PE, 75 L, 914×610 mm, 101,6 µm
제품 번호 VWRU14232-184
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
견고하고 내열성이 있는 백으로 동물 케이지를 멸균하는 데 적합합니다.
- PE, 투명
- 최대 121°C까지 오토클레이브 가능
- 구멍 방지 및 높은 충격 강도
Documents
사양
- 용량:75 L
- 설명:Autoclavable bag
- 길이×너비:914×610 mm
- Material:PE
- Seq:02
- 두께:101,6 µm