Orders LinkContactUsLinkComponent
삼각 플라스크, 넓은 목, 스크류캡 있음
삼각 플라스크, 넓은 목, 스크류캡 있음
공급사:   VWR Collection
삼각 플라스크, 넓은 목, 스크류캡 있음
공급사:  VWR Collection
Certificates
삼각 플라스크, 넓은 목, 스크류캡 있음
삼각 플라스크, 넓은 목, 스크류캡 있음
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PC, 투명함, 눈금 새겨짐
  • 정확도를 위한 몰딩된 눈금
  • RNase 및 DNase 없음
  • 감마선 조사로 멸균됨
  • 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
이 삼각 플라스크는 일회용이며 모든 쉐이커 배양 분야와 액체 취급 및 보관에 이상적입니다.
10⁻⁶의 무균 보증 수준(SAL) 및 비발열성 인증.
Product Family Options
Baffled bottom Erlenmeyer flasks
제품 정보
  • 용량
    Neck Ø ext.
    Closure type
    재고 여부
    Price
  • 1000
    53
    Vented cap
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items - ₩482,933
    ₩482,933
    1 * 6 items
       ₩482,933
  • 3000
    69
    Vented cap
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 12 items
    1 * 12 items