Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
공급사:   VWR Collection
VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
11 Options Available Below
Product Details & Documents
스테인리스 스틸 또는 니켈 도금 아연. 이 클램프는 모든 유형의 유리 제품과 기구를 안전하게 고정합니다.
  • 확장 팔은 실험의 무결성을 손상시키지 않고 실험실 프레임에서 다양한 거리에 장치를 배치할 수 있습니다.
  • 스테인리스 스틸 클램프: 탁월한 내화학성, 클램프는 전자 연마 및 오토클레이브 가능
  • 니켈 도금 아연 클램프: 높은 인장 강도
  • 미끄럼 방지 비닐 슬리브 및 100°C 이상의 온도용 유리 섬유 커버 제공
길고 이음매 없는 니켈 도금 황동 튜빙은 클램프 헤드를 단단히 부착하고 가장 깊은 흄 후드에 쉽게 배치할 수 있습니다. 클램프는 원형 확장 팔로 구성되어 있어 클램프를 360° 회전할 수 있습니다.
주문 정보: 프레임이나 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
Product Family Options
Single adjustment
제품 정보
  • Material
    Spanning width
    길이
    재고 여부
    Price
  • VWRU21570-125
    Dual adjustment clamp, small, clamp extension 102 mm
    Dual adjustment clamp, small, clamp extension 102 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    39 mm
    160 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩107,584
    ₩107,584
    1 * 1 items
       ₩107,584
  • VWRU21570-126
    Single adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Single adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    71 mm
    218 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩120,518
    ₩120,518
    1 * 1 items
       ₩120,518
  • VWRU21570-127
    Single adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Single adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    108 mm
    248 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩138,944
    ₩138,944
    1 * 1 items
       ₩138,944
Dual adjustment
제품 정보
  • Material
    Spanning width
    길이
    재고 여부
    Price
  • 241-0406
    Dual adjustment clamp, small, clamp extension 102 mm
    Dual adjustment clamp, small, clamp extension 102 mm
    Stainless steel
    48 mm
    172 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 241-0405
    Dual adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Dual adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Stainless steel
    69 mm
    229 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • VWRU21570-302
    Dual adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Dual adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    69 mm
    229 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩120,518
    ₩120,518
    1 * 1 items
       ₩120,518
  • VWRU97035-502
    Dual adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Dual adjustment clamp, medium, clamp extension 127 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    69 mm
    406 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩207,218
    ₩207,218
    1 * 1 items
       ₩207,218
  • 241-0404
    Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Stainless steel
    102 mm
    273 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • VWRU21570-404
    Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    105 mm
    273 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩138,944
    ₩138,944
    1 * 1 items
       ₩138,944
  • VWRU97035-504
    Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
    Zinc alloy, nickel plated
    105 mm
    451 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩214,259
    ₩214,259
    1 * 1 items
       ₩214,259
Holder
제품 정보
  • Material
    Spanning width
    길이
    재고 여부
    Price
  • VWRU12621-250
    Clamp holder, upto 21 Ø
    Clamp holder, upto 21 Ø
    Stainless steel
    21 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩171,526
    ₩171,526
    1 * 1 items
       ₩171,526